Läs mer
Bortriklorid, 1 M lösning. i diklormetan, stab., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408195
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408195 100 mL 100ml
15418195 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32751.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Bortriklorid används i halvledartillverkning och vid framställning av andra bortiföreningar. Det fungerar som ett reagens vid framställningen av olika proteashämmare. Det används också som katalysator och lödmedel. Det är involverat i förbättringen av aluminiumgjutgods genom behandling med bortrikloridångor. Det används för att producera elektriska motstånd. Det används också som metallraffineringsmedel, speciellt för aluminium, magnesium, zink och kopparlegeringar. Vidare används det vid framställning av nanomaterial såsom nanofibrer och nanorör. Utöver detta används den inom området för högenergibränslen och raketdrivmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Bortriklorid används i halvledartillverkning och vid framställning av andra bortiföreningar. Det fungerar som ett reagens vid framställningen av olika proteashämmare. Det används också som katalysator och lödmedel. Det är involverat i förbättringen av aluminiumgjutgods genom behandling med bortrikloridångor. Det används för att producera elektriska motstånd. Det används också som metallraffineringsmedel, speciellt för aluminium, magnesium, zink och kopparlegeringar. Vidare används det vid framställning av nanomaterial såsom nanofibrer och nanorör. Utöver detta används den inom området för högenergibränslen och raketdrivmedel.
Löslighet Blandbar med
diklormetan, etanol, koltetraklorid, dietyleter, dimetylformamid, aromatiska lösningsmedel, mättat och halogenerat kolväte.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, oxidationsmedel, baser och metaller. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-34-5
Molekylformel BCl3
Molekylvikt (g/mol) 117.16
MDL-nummer MFCD00011313
InChI-nyckel FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC-namn triklorboran
LEDER ClB(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trichloride
Namnnotering stabilized
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2927
Löslighetsinformation Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon.
Formel vikt 117.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln.
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Densitet 1.326
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trichloride, 1M soln. in dichloromethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane, Boron trichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.