Läs mer
Bortriklorid, 1 M soln. i hexaner, blandade isomerer
Produktkod. 15418215
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418215 100 mL 100ml
15428215 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32833.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117,16 g/mol
Ett milt, selektivt kombinationsreagens för klyvning av primära alkylaryletrar. Bortriklorid är ett selektivt demetyleringsmedel. För framställning av metylestrar av fettsyror och för transesterifiering av triglycerider. Används huvudsakligen som halvledarkiseldopningskälla eller organisk synteskatalysator, används även för att göra högrent bor eller organiskt bor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett milt, selektivt kombinationsreagens för klyvning av primära alkylaryletrar. Bortriklorid är ett selektivt demetyleringsmedel. För framställning av metylestrar av fettsyror och för transesterifiering av triglycerider. Används huvudsakligen som halvledarkiseldopningskälla eller organisk synteskatalysator, används även för att göra högrent bor eller organiskt bor.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, värme. Instabil. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-34-5
Molekylformel BCl3
Molekylvikt (g/mol) 117.16
MDL-nummer MFCD00011313
InChI-nyckel FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC-namn triklorboran
LEDER ClB(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trichloride
Namnnotering Blandade isomerer
Kvantitet 100 mL
Känslighet Känslig för fukt; Kan bilda en utfällning
Densitet 0.738
Linjär formel BCl3
UN-nummer UN3286
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 117.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in hexanes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Boron trichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.