Läs mer
Boron trichloride, 1M soln. in hexanes, mixed isomers
Produktkod. 15428215
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428215 500 mL 500ml
15418215 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32833.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Ett milt, selektivt kombinationsreagens för klyvning av primära alkylaryletrar. Bortriklorid är ett selektivt demetyleringsmedel. För framställning av metylestrar av fettsyror och för transesterifiering av triglycerider. Används huvudsakligen som halvledarkiseldopningskälla eller organisk synteskatalysator, används även för att göra högrent bor eller organiskt bor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett milt, selektivt kombinationsreagens för klyvning av primära alkylaryletrar. Bortriklorid är ett selektivt demetyleringsmedel. För framställning av metylestrar av fettsyror och för transesterifiering av triglycerider. Används huvudsakligen som halvledarkiseldopningskälla eller organisk synteskatalysator, används även för att göra högrent bor eller organiskt bor.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, värme. Instabil. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-34-5
Molekylformel BCl3
Molekylvikt (g/mol) 117.16
MDL-nummer MFCD00011313
InChI-nyckel FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC-namn triklorboran
LEDER ClB(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trichloride
Namnnotering mixed isomers
Kvantitet 500 mL
Linjär formel BCl3
UN-nummer UN3286
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 117.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in hexanes
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Densitet 0.738
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.