Läs mer
Boron Trichloride, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939444 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12939444 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939444
Brand: SPEX Certiprep S516
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Boron trichloride10294-34-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trichloride
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 10294-34-5, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Densitet 1.0384g/cm³
Fysisk form Powder/Solid
Molekylformel BCl3
MDL-nummer MFCD00011313
Färg White
pH 5.0 to 7.0
Smältpunkt 256°C
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClB(Cl)Cl
IUPAC-namn trichloroborane
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 117.16
PubChem CID 25135
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only