Läs mer
Bortrifluorid, 12 % (1,5 M) i metanol
Produktkod. 10578122 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10578122 100 g Glasflaska -
10186840 500 g Glasflaska 500g
10521944 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10578122 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402761000
 Begränsad artikel
I lager
Bortrifluorid, 12 % (1,5 M) i metanol, Mängd: 500 g, förpackning: glasflaska, kokpunkt: 65,0 grader. C, CAS: 373-57-9, 67-56-1, bärnstensfärgad till färglös, smältpunkt: -98,0 grader. C, molekylformel: BF3, molekylvikt: 67,81, procentuell renhet: 10 till 15 % (med BF3) | CAS: 373-57-9 | BF3 | 67,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 65.0°C
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride
Smältpunkt -98.0°C
Namnnotering 1.5M solution in methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Färg Bärnsten till färglös
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 g
Molekylformel BF3
Linjär formel BF3
MDL-nummer MFCD00011316
Flampunkt 4°C
Merck Index 14, 1349
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
InChI-nyckel WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
LEDER FB(F)F
IUPAC-namn trifluorboran
Molekylvikt (g/mol) 67.81
PubChem CID 11062313
Formel vikt 67.81
Procent renhet 10 to 15% (w/v BF3)
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.87, 0.8700g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.