Läs mer
Boron trifluoride-acetic acid complex,35-36.5% BF3
Produktkod. 11400363
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400363 250 mL 250ml
11490353 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11471.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett desilyleringsmedel. Det har också använts vid protodesilylering av fenylgruppen som en del av omvandlingen av dimetylfenylsilylgruppen till en hydroxylgrupp med bibehållande av konfigurationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett desilyleringsmedel. Det har också använts vid protodesilylering av fenylgruppen som en del av omvandlingen av dimetylfenylsilylgruppen till en hydroxylgrupp med bibehållande av konfigurationen.
Löslighet
Det reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Stabil, men fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, fuktig luft, metaller, starka oxidationsmedel. Förvara i torr atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 373-61-5
Molekylformel C4H8BF3O4
Molekylvikt (g/mol) 187.91
MDL-nummer MFCD00036359
InChI-nyckel OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
IUPAC-namn ättiksyra;trifluorboran
LEDER [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride-acetic acid complex
Smältpunkt -47°C
Densitet 1.353
pH <1
Kokpunkt 143°C to 146°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.367
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1742
Beilstein 3686177
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts with water.
Formel vikt 187.91
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride-acetic acid complex, 35-36.5% BF3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-acetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.