Läs mer
Bortrifluorid-ättiksyrakomplex, 35–36,5 % BF3
Description
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett desilyleringsmedel. Det har också använts vid protodesilylering av fenylgruppen som en del av omvandlingen av dimetylfenylsilylgruppen till en hydroxylgrupp med bibehållande av konfigurationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett desilyleringsmedel. Det har också använts vid protodesilylering av fenylgruppen som en del av omvandlingen av dimetylfenylsilylgruppen till en hydroxylgrupp med bibehållande av konfigurationen.
Löslighet
Det reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Stabil, men fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, fuktig luft, metaller, starka oxidationsmedel. Förvara i torr atmosfär.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Boron trifluoride-acetic acid complex |
| Smältpunkt | -47 °C |
| Densitet | 1.353 |
| pH | <1 |
| Kokpunkt | 143 °C till 146 °C |
| Flampunkt | 83 °C (181 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.367 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN1742 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.