Läs mer
Bortrifluorid-ättiksyrakomplex, TRC
Produktkod. 30341405
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30341405 25 g
1 options
Produktkod. 30341405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67563025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride acetic acid complex
CAS 373-61-5
Molekylformel BF3.2x(C2H4O2)
Kvantitet 25 g
Synonym Trifluoroborane acetic acid complex
InChI formel InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1
LEDER O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+]
IUPAC-namn Ättiksyra-bor-trifluoridkomplex;
Molekylvikt (g/mol) 187.91