Läs mer
Bortrifluorid-ättiksyrakomplex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron trifluoride acetic acid complex |
| CAS | 373-61-5 |
| Molekylformel | BF3.2x(C2H4O2) |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Trifluoroborane acetic acid complex |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1 |
| LEDER | O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+] |
| IUPAC-namn | Ättiksyra-bor-trifluoridkomplex; |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.91 |