Läs mer
Bortrifluorid-dibutyleterat, 30-35 %, (BF3), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10133254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133254 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10133254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428141000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 593-04-4 | C8H18BF3O | 198.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride dibutyl etherate
CAS 593-04-4
Färg Brun till gul
Densitet 0.9590g/mL, 0.959
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 30-35%
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C8H18BF3O
Linjär formel BF3O(CH2CH2CH2CH3)2
MDL-nummer MFCD00013195
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-butoxybutane; trifluoroborane, boron trifluoride dibutyl etherate, boron trifluoride-butyl ether complex, boron, trifluoro 1,1'-oxybis butane-, t-4, boron trifluoride; di-n-butyl ether, 1-butoxybutane-trifluoroborane 1:1, 1-butoxybutane; tris fluoranyl borane, trifluoro 1,1'-oxybis butane boron
InChI-nyckel PVKVBDZRILNPJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER FB(F)F.CCCCOCCCC
IUPAC-namn 1-butoxibutan;trifluorboran
Molekylvikt (g/mol) 198.04
PubChem CID 68970
Formel vikt 198.03
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride dibutyl etherate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.