Läs mer
Bortrifluorid dietyleterat, 46,5 % BF{3} min, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358958
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358958 100 g 100g
11368958 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041796.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Bortrifluorid dietyleterat används som en Lewis syrakatalysator vid Mukaiyama aldoladdition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydratiseringar och kondensationsreaktioner. Det är involverat i framställningen av polyetrar i polymerisationsreaktioner. Som en katalysator används den vid framställning av cyklopentyl- och cykloheptyl[b]indoler och andra diboraner. Den används också i känsliga neutrondetektorer i joniseringskammare samt övervakning av strålningsnivåer i jordens atmosfär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-63-7
Molekylformel C4H10BF3O
Molekylvikt (g/mol) 141.93
MDL-nummer MFCD00013194
InChI-nyckel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8000
LEDER FB(F)F.CCOCC
Specifikationer
Kokpunkt 125°C to 126°C
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride diethyl etherate
Smältpunkt -60°C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Linjär formel BF3·O(CH2CH3)2
UN-nummer UN2604
Beilstein 3909607
Flampunkt 47°C (116°F)
Merck Index 14,1350
Löslighetsinformation Miscible with ether and alcohol.
IUPAC-namn etoxietan; trifluorboran
Formel vikt 141.93
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 46.5% BF3 min.
Odör Acrid
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Brytningsindex 1.344
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.130 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.