Läs mer
Bortrifluoriddietyleterat, 46,5 % BF{3} min, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Beskrivning
Bortrifluorid dietyleterat används som en Lewis syrakatalysator vid Mukaiyama aldoladdition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydratiseringar och kondensationsreaktioner. Det är involverat i framställningen av polyetrar i polymerisationsreaktioner. Som en katalysator används den vid framställning av cyklopentyl- och cykloheptyl[b]indoler och andra diboraner. Den används också i känsliga neutrondetektorer i joniseringskammare samt övervakning av strålningsnivåer i jordens atmosfär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 125 °C till 126 °C |
| Kemiskt namn eller material | Boron trifluoride diethyl etherate |
| Smältpunkt | -60 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 g |
| Flampunkt | 47 °C (116 °F) |
| Odör | Stickande |
| Förpackning | ChemSeal™ flaskor |
| Brytningsindex | 1.344 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.