Läs mer
Boron trifluoride diethyl etherate, 98+%
Produktkod. 11324579
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324579 100 mL 100ml
11334579 500 mL 500ml
11432338 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15275.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Bortrifluorid dietyleterat används som en Lewis syrakatalysator vid Mukaiyama aldoladdition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydratiseringar och kondensationsreaktioner. Det är involverat i framställningen av polyetrar i polymerisationsreaktioner. Som en katalysator används den vid framställning av cyklopentyl- och cykloheptyl[b]indoler och andra diboraner. Den används också i känsliga neutrondetektorer i joniseringskammare samt övervakning av strålningsnivåer i jordens atmosfär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Bortrifluorid dietyleterat används som en Lewis syrakatalysator vid Mukaiyama aldoladdition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydratiseringar och kondensationsreaktioner. Det är involverat i framställningen av polyetrar i polymerisationsreaktioner. Som en katalysator används den vid framställning av cyklopentyl- och cykloheptyl[b]indoler och andra diboraner. Den används också i känsliga neutrondetektorer i joniseringskammare samt övervakning av strålningsnivåer i jordens atmosfär.
Löslighet Blandbar med
eter och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Rekommenderas att använda under inet-atomosfären. Inkompatibel med metaller, syror, baser, alkoholer, alkalimetaller, oxidationsmedel och vatten. Reagerar häftigt med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-63-7
Molekylformel C4H10BF3O
Molekylvikt (g/mol) 141.93
MDL-nummer MFCD00013194
InChI-nyckel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
IUPAC-namn etoxietan; trifluorboran
LEDER FB(F)F.CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride diethyl etherate
Smältpunkt -60°C
Densitet 1.13
Kokpunkt 125°C to 126°C
Flampunkt 47°C (116°F)
Odör Acrid
Linjär formel BF3€O(CH2CH3)2
Brytningsindex 1.344
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2604
Beilstein 3909607
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Löslighetsinformation Miscible with ether and alcohol.
Formel vikt 141.93
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride diethyl etherate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-diethyl etherate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.