Läs mer
Bortrifluoriddietyleterat, 98+%
Beskrivning
Bortrifluorid dietyleterat används som en Lewis syrakatalysator vid Mukaiyama aldoladdition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydratiseringar och kondensationsreaktioner. Det är involverat i framställningen av polyetrar i polymerisationsreaktioner. Som en katalysator används den vid framställning av cyklopentyl- och cykloheptyl[b]indoler och andra diboraner. Den används också i känsliga neutrondetektorer i joniseringskammare samt övervakning av strålningsnivåer i jordens atmosfär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bortrifluorid dietyleterat används som en Lewis syrakatalysator vid Mukaiyama aldoladdition, alkylering, acetylering, isomerisering, dehydratiseringar och kondensationsreaktioner. Det är involverat i framställningen av polyetrar i polymerisationsreaktioner. Som en katalysator används den vid framställning av cyklopentyl- och cykloheptyl[b]indoler och andra diboraner. Den används också i känsliga neutrondetektorer i joniseringskammare samt övervakning av strålningsnivåer i jordens atmosfär.
Löslighet Blandbar med
eter och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Rekommenderas att använda under inet-atomosfären. Inkompatibel med metaller, syror, baser, alkoholer, alkalimetaller, oxidationsmedel och vatten. Reagerar häftigt med vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron trifluoride diethyl etherate |
| Smältpunkt | -60 °C |
| Densitet | 1.13 |
| Kokpunkt | 125 °C till 126 °C |
| Flampunkt | 47 °C (116 °F) |
| Odör | Stickande |
| Linjär formel | BF3O(CH2CH3)2 |
| Brytningsindex | 1.344 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2604 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.