Läs mer
Bortrifluorid-dihydrat, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10581875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581875 100 mL Glasflaska 100ml
10539423 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581875 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388711000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13319-75-0
Molekylformel BF3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 103.84
MDL-nummer MFCD00149901
InChI-nyckel MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
PubChem CID 61591
IUPAC-namn trifluorborandihydrat
LEDER O.O.FB(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride dihydrate
Smältpunkt 6°C
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 65.0 to 66%
Linjär formel BF3·2H2O
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Formel vikt 103.85
Procent renhet 65% (BF3)
Identifiering Confirmed
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.642, 1.6420g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.