Läs mer
Bortrifluorid-dimetanolkomplex, 50–52 % w/w bortrifluorid
Produktkod. 11469297
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469297 250 mL 250ml
11459297 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21357.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2802-68-8 | C2H8BF3O2 | 131,89 g/mol
Den finner det användbar som ett reagens för förestring av syror och även för selektiv klyvning av trityletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner det användbar som ett reagens för förestring av syror
och även för selektiv klyvning av trityletrar.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
^=50 % borfluorid i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2802-68-8
Molekylformel C2H8BF3O2
Molekylvikt (g/mol) 131.89
MDL-nummer MFCD00071635
InChI-nyckel MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
LEDER CO.CO.FB(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride-dimethanol complex
Densitet 1.222
Kokpunkt 58 °C till 60 °C (4 mmHg)
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2922
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
IUPAC-namn bor(3+) väte metanolmetanolattrifluorid
Formel vikt 131.89
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 to 52% w/w boron trifluoride
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.