Läs mer
Bortrifluorid dimetyleterat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10368290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
Produktkod. 10368290
Brand: Thermo Scientific Acros 204062500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 353-42-4 | C2H6BF3O | 113.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 353-42-4
Molekylformel C2H6BF3O
Molekylvikt (g/mol) 113.87
MDL-nummer MFCD00013192
InChI-nyckel KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
PubChem CID 2724165
IUPAC-namn dimetyloxonio(trifluoro)boranuid
LEDER COC.FB(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride dimethyl etherate
Smältpunkt -14.0°C
Färg Brun
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 126.0°C to 127.0°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2O·BF3
Brytningsindex 1.3070 to 1.3090
Kvantitet 250 mL
Formel vikt 113.87
Procent renhet ∼60% (BF3)
Fysisk form Liquid, Fuming In Moist Air
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride dimethyl etherate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.