Läs mer
Bortrifluorideterat, cirka 48 % BF3
Produktkod. 10286130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10286130 1 kg Glasflaska 1kg
10042110 25 g Glasflaska 25g
10296130 100 g Glasflaska 100g
10593921 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10286130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174560010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-63-7
Molekylformel C4H10BF3O
Molekylvikt (g/mol) 141.93
MDL-nummer MFCD00013194
InChI-nyckel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC-namn etoxietan; trifluorboran
LEDER FB(F)F.CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride etherate
Namnnotering 48% BF3
Smältpunkt -60.0°C
Färg Färglös till halmgul
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 126.0°C
Flampunkt 58°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2O·BF3
Brytningsindex 1.3429 to 1.3449
Kvantitet 1 kg
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Merck Index 15,1352
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viskositet 1.89 mPa.s (20°C)
Formel vikt 141.93
Procent renhet ∼48% BF3
Fysisk form Liquid, Fuming In Moist Air
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.