Läs mer
Boron trifluoride etherate, ca. 48% BF3, AcroSeal™
Produktkod. 10304034 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304034 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10396814 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304034 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427111000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-63-7
Molekylformel C4H10BF3O
Molekylvikt (g/mol) 141.93
MDL-nummer MFCD00013194
InChI-nyckel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC-namn etoxietan; trifluorboran
LEDER FB(F)F.CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride etherate
Namnnotering ca. 48% BF3
Smältpunkt -60.0°C
Färg Färglös till halmgul
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 126.0°C
Flampunkt 58°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2O·BF3
Brytningsindex 1.3429 to 1.3449
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 1352
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viskositet 1.89 mPa.s (20°C)
Formel vikt 141.93
Procent renhet ca. 48% BF3
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron trifluoride etherate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.