Läs mer
Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex, BF{3} 45.5%
Produktkod. 11338536
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338536 100 g 100g
11348536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17593.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 462-34-0 | C4H8BF3O | 139.91 g/mol
Bortrifluorid-tetrahydrofuran-komplex används som polymerisationsinitiator och som dopningsmedel i halvledarindustrin. Det fungerar som ett reagens för deoxofluorering av alkoholer och karbonyler. Vidare används det i syntesen av metakrylat-PEG-metakrylat-bortrifluorid självdopade gelpolymerelektrolyter och hydroboration-oxidation av divinylferrocen. Utöver detta används det som ett reagens för framställning av NK1-receptorantagonister, komplexa polyketidnaturprodukter och selektiva serotoninåterupptagshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bortrifluorid-tetrahydrofuran-komplex används som polymerisationsinitiator och som dopningsmedel i halvledarindustrin. Det fungerar som ett reagens för deoxofluorering av alkoholer och karbonyler. Vidare används det i syntesen av metakrylat-PEG-metakrylat-bortrifluorid självdopade gelpolymerelektrolyter och hydroboration-oxidation av divinylferrocen. Utöver detta används det som ett reagens för framställning av NK1-receptorantagonister, komplexa polyketidnaturprodukter och selektiva serotoninåterupptagshämmare.
Löslighet
Blandbar med dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 462-34-0
Molekylformel C4H8BF3O
Molekylvikt (g/mol) 139.91
MDL-nummer MFCD00040372
InChI-nyckel CHNLPLHJUPMEOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride tetrahydrofuran complex, trifluoro tetrahydro-1h-furan-1-ium-1-yl borate, pubchem7062, trifluoro oxolan-1-ium-1-yl boranuide, borontrifluoride tetrahydrofuran complex, boron trifluoride tetrahydrofuran complex, contains sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
PubChem CID 60146129
LEDER FB(F)F.C1CCOC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Smältpunkt 8°C to 9°C
Densitet 1.268
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Anteckningar om analysprocent BF 3 45,5 %
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with dimethyl formamide.
IUPAC-namn oxolan; trifluorboran
Formel vikt 139.91
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-tetrahydrofuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.