Läs mer
Bortrijodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394949
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394949 5 g 5g
11374949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087220.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Bortrijodid används som farmaceutisk, kemisk och organisk mellanprodukt. Det används också som katalysator och för framställning av borföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13517-10-7
Molekylformel BI3
Molekylvikt (g/mol) 391.52
MDL-nummer MFCD00036286
InChI-nyckel YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
IUPAC-namn trijodoboran
LEDER IB(I)I
Specifikationer
Kokpunkt 210°C
Kemiskt namn eller material Boron triiodide
Smältpunkt 48°C to 51°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall >98%
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 391.52
Odör Pungent
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 3.35 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron triiodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron triiodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.