Läs mer
Duran™ Borosilikatkristalliserande fat med pip
Produktkod. 11726582 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
11726582 900 ml 140 mm 75 mm Paket med 10
11796562 100 ml 70 mm 40 mm Paket med 10
11706572 150 ml 80 mm 45 mm Paket med 10
11736582 2000 ml 190 mm 90 mm Paket med 10
11766562 20 ml 40 mm 25 mm Paket med 10
11706582 300 ml 95 mm 55 mm Paket med 10
15864498 3500 ml 230 mm 100 mm Paket med 10
11776562 40 ml 50 mm 30 mm Paket med 10
11716582 500 ml 115 mm 65 mm Paket med 10
11786562 60 ml 60 mm 35 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11726582 Leverantör Duran™ Leverantörsnummer 213115407
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar pip. DURAN™ BoroSilikatkristalliserande fat med pip har god motståndskraft mot värmechock.
  • Bra motstånd mot termisk stöt
  • Hög driftstemperatur (+500° C)
  • Ej konstruerad för användning under differenstryck eller vakuumförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 900 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Förångande skål
Höjd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) 140 mm