Läs mer
BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk slipad fogstoppare, sexkantsgrepp
Produktkod. 10141441 Handla allt Brand Produkter
Storlek:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10141441
Brand: BRAND™ 144605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ihålig med droppspets och sexkantsgrepp. BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk jordfogstoppare är konstruerad från Boro 3.3 till DIN 12252 standarder.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. enligt DIN 12252)
  • Ihålig
  • Sexkantigt grepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Storlek NS 7/16
Standard konisk fog NS 7/16
Material Borsilikatglas
Produkttyp Jordfogstoppare
Form Konisk