Läs mer
BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk slipad fogstoppare, sexkantsgrepp
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. enligt DIN 12252)
- Ihålig
- Sexkantigt grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Storlek | NS 29/32 |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Jordfogstoppare |
| Form | Konisk |