Läs mer
BRAND™ BISTABIL™ Borosilikatglas konisk slipad fogstoppare, sexkantsgrepp
Handla allt Brand Produkter
Storlek:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. enligt DIN 12252)
- Ihålig
- Sexkantigt grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Storlek | NS 24/29 |
| Standard konisk fog | NS 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Jordfogstoppare |
| Form | Konisk |