Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas konisk slipad fogstoppare
Solid eller halv-ihålig med åttkantigt grepp. BRAND™ Borosilikatglas konisk jordfogstoppare är konstruerad av Boro 3.3. enligt DIN 12252 standarder.
Brand: BRAND™ 144525
132.93 SEK valid until 2025-12-20
Use promo code "24125" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. enligt DIN 12252)
- Solid eller halv-ihålig
- Åttakantigt grepp
Specifikationer
| 1/Pk. | |
| Borsilikatglas | |
| Solid med åttkantigt grepp |
| NS 19/26 | |
| Jordfogstoppare |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Borosilikatglas konisk slipad fogstoppare > NS 19/26
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering