Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas 3.3 Lock med uttag
Produktkod. 10059910 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10059910 320 mm Varje
1 options
Produktkod. 10059910 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 65743
Beräknad leverans: 13-11-2026
Borosilikatglas 3.3 lock med hylsa avsedd för användning med exsickatorer.
  • Inkluderar ett uttag i locket
  • Nominell storlek: 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 320 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Inkluderar NS 24/29 uttag
Produkttyp Torklocket