Läs mer
Witeg™ Borosilikatglas 3.3 Rundbottnade kolvar
Produktkod. 10144283
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10144283 500 mL
11837870 25 mL
11847870 10 mL
10286373 1000 mL
10498803 250 mL
10743844 100 mL
10246233 2000 mL
10184183 50 mL
10792494 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10144283 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 0 603 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.08 SEK
    201.71 SEK / Paket med 1
    Save 34.37 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12348
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Center
Bottenform Rund