Läs mer
Witeg™ Borosilikatglas 3.3 Rundbottnade kolvar
Produktkod. 11837870
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11837870 25 mL
11847870 10 mL
10286373 1000 mL
10144283 500 mL
10498803 250 mL
10743844 100 mL
10246233 2000 mL
10184183 50 mL
10792494 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11837870 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 0 600 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.92 SEK
    875.51 SEK / Paket med 10
    Save 78.41 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-09-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12348
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Bottenform Rund