Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör
Produktkod. 11377534 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Designtyp:
Flänskrage
Rak hals
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Designtyp Förpackningsstorlek
11377534 10 mm 75 mm Rak hals Paket med 100
11883380 16 mm 100 mm Rak hals Paket med 100
11387534 12 mm 75 mm Rak hals Paket med 100
11892373 16 mm 160 mm Flänskrage Paket med 100
11802363 25 mm 150 mm Flänskrage Paket med 50
11327534 12 mm 100 mm Flänskrage Paket med 100
11893370 12 mm 75 mm Flänskrage Paket med 100
11803380 16 mm 100 mm Flänskrage -
11833380 18 mm 180 mm Flänskrage Paket med 100
11813380 16 mm 160 mm Flänskrage Paket med 100
11307534 10 mm 75 mm Flänskrage Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11377534 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer A607510001011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 SEK
    169.73 SEK / Paket med 100
    Save 36.27 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
Använda Kimble™ Borosilikatglas 3.3 Återanvändbara provrör i laboratoriet. De finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
  • Finns med eller utan fälgar
  • Rund botten
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12395
Designtyp Rak hals
Beskrivning Tjocklek: 0,8 till 1,0 mm
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Återanvändbart provrör
Bottenform Rund