Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör
Beskrivning
Använda Kimble™ Borosilikatglas 3.3 Återanvändbara provrör i laboratoriet. De finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
- Finns med eller utan fälgar
- Rund botten
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12395 |
| Designtyp | Rak hals |
| Beskrivning | Tjocklek: 0,8 till 1,0 mm |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Visa mer |