Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Designtyp:
Rund Botten
Rund botten, flänsad krage
Rund botten, hals rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Använda Kimble™ Borosilikatglas 3.3 Återanvändbara provrör i laboratoriet. De finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
- Finns med eller utan fälgar
- Rund botten
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12395 |
| Designtyp | Rund botten, flänsad krage |
| Beskrivning | Tjocklek: 1,1 till 1,2 mm |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Produkttyp | Återanvändbart provrör |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction