Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör
Produktkod. 11892373
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Designtyp:
Rund Botten
Rund botten, flänsad krage
Rund botten, hals rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Designtyp unitSize
11892373 16 mm 160 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 100
11377534 10 mm 75 mm Rund botten, hals rak Paket med 100
11883380 16 mm 100 mm Rund botten, hals rak Paket med 100
11387534 12 mm 75 mm Rund botten, hals rak Paket med 100
11802363 25 mm 150 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 50
11327534 12 mm 100 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 100
11893370 12 mm 75 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 100
11803380 16 mm 100 mm Rund Botten -
11833380 18 mm 180 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 100
11813380 16 mm 160 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 100
11307534 10 mm 75 mm Rund botten, flänsad krage Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11892373 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer A616016001211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
Använda Kimble™ Borosilikatglas 3.3 Återanvändbara provrör i laboratoriet. De finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
  • Finns med eller utan fälgar
  • Rund botten
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12395
Designtyp Rund botten, flänsad krage
Beskrivning Provrör; Återanvändbar
Längd (metrisk) 160 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 100 pack
Kantad Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Bottenform Round