Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör
Produktkod. 11893370
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Designtyp:
Rund Botten
Rund botten, flänsad krage
Rund botten, hals rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11893370
Brand: DWK Life Sciences A607512001021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglas 3.3 återanvändbara provrör finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
Använda Kimble™ Borosilikatglas 3.3 Återanvändbara provrör i laboratoriet. De finns i olika metriska diametrar och är DIN 12395-certifierade.
  • Finns med eller utan fälgar
  • Rund botten
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12395
Designtyp Rund botten, flänsad krage
Beskrivning Tjocklek: 0,9 till 1,0 mm
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100 pack
Kantad Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 12 mm