Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas 5.1 Kantlöst provrör
Produktkod. 13567240
Change view
Material: Borosilikatglas
Produktkod.
13567240 Material: Borosilikatglas
1 options
Produktkod. 13567240 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer A510016000711
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas.
  • Borsilikatglas
  • Rund botten
  • Utan fälg
Specifikationer
Designtyp Kantlös
Beskrivning Toppstil: Utan fälg
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1000
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm