Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Engångsprovrör av borosilikatglas
Beskrivning
- Disponibel
- Klart borosilikatglas
- Rund botten
- Kantad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12395 |
| Designtyp | Rund Botten |
| Beskrivning | Provrör |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 50 st |
| Kantad | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |