Läs mer
Quickfit™ Luftkondensorer
Produktkod. 10089109
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10089109 19/26 Varje
1 options
Produktkod. 10089109 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer C2/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.30 SEK
    251.54 SEK / Paket med 1
    Save 48.76 SEK
    16% Av
I lager
Enkla kondensorer för kondensering av material med kokpunkter över 150 °C.
  • Enkelt men effektivt
  • Vanlig kolumn
  • Jorduttag
  • Konfogar
Specifikationer
Beskrivning Hylsstorlek 19/26
Längd (metrisk) 150 mm
Kvantitet Varje
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Luftkondensor