Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas automatisk byrett med mellanstoppkran
Produktkod. 12832104
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
12832104 25 ml 0,05 ml Varje
12842104 50 ml 0,1 ml Varje
12822104 10 ml 0,02 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12832104 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3496/04AS
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Som 3396-serie med mellanstoppskran
  • Mellanstoppkran underlättar enkel dränering av vätska tillbaka in i reservoaren
  • 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Examen 0,05 ml