Läs mer
Borosilikatglas automatisk byrett
Produktkod. 12802104
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Typ:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach rand
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Förpackningsstorlek
12802104 25 ml Automatisk buret med Schellbach rand Varje
12892094 10 ml Automatisk buret med Schellbach rand Varje
12872094 25 ml Automatisk Buret Varje
12812104 50 ml Automatisk buret med Schellbach rand Varje
12882094 50 ml Automatisk Buret Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12802104 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3396/04AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2619.75 SEK
    2200.13 SEK / Paket med 1
    Save 419.62 SEK
    16% Av
I lager
  • Med automatisk nollställning
  • Enkel hantering - För att fylla byretten, applicera ett lätt positivt tryck på den nedre sidoarmen - För att nollställa, släpp trycket så att överflödig vätska kan sugas tillbaka in i flaskan
  • Byretter tillverkade av kemiskt resistenta Pyrex™ borosilikatglas
  • Vita emaljgraderingar
  • 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
  • Följande tillbehör säljs separat: Glasreservoar (3297/12) och gummiblåsningskula för klass AS Auto Burets (3297/14AS)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Typ Automatisk buret med Schellbach rand
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.