Läs mer
Borosilikatglas automatisk byrett
Produktkod. 12812104
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Typ:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach-rand
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ unitSize
12812104 50 ml Automatisk buret med Schellbach-rand Varje
12892094 10 ml Automatisk buret med Schellbach-rand Varje
12872094 25 ml Automatisk Buret Varje
12802104 25 ml Automatisk buret med Schellbach-rand Varje
12882094 50 ml Automatisk Buret Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12812104 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3396/06AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Med automatisk nollställning
  • Enkel hantering - För att fylla byretten, applicera ett lätt positivt tryck på den nedre sidoarmen - För att nollställa, släpp trycket så att överflödig vätska kan sugas tillbaka in i flaskan
  • Byretter tillverkade av kemiskt resistenta Pyrex™ borosilikatglas
  • Vita emaljgraderingar
  • 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
  • Följande tillbehör säljs separat: Glasreservoar (3297/12) och gummiblåsningskula för klass AS Auto Burets (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Typ Automatisk buret med Schellbach-rand