Läs mer
Borosilikatglas automatisk byrett
Produktkod. 12882094
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Typ:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach-rand
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ unitSize
12882094 50 ml Automatisk Buret Varje
12892094 10 ml Automatisk buret med Schellbach-rand Varje
12872094 25 ml Automatisk Buret Varje
12802104 25 ml Automatisk buret med Schellbach-rand Varje
12812104 50 ml Automatisk buret med Schellbach-rand Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12882094 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3296/06AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Med automatisk nollställning
  • Enkel hantering - För att fylla byretten, applicera ett lätt positivt tryck på den nedre sidoarmen - För att nollställa, släpp trycket så att överflödig vätska kan sugas tillbaka in i flaskan
  • Byretter tillverkade av kemiskt resistenta Pyrex™ borosilikatglas
  • Vita emaljgraderingar
  • 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
  • Följande tillbehör säljs separat: Glasreservoar (3297/12) och gummiblåsningskula för klass AS Auto Burets (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Chemically Resistant Pyrex Borosilicate Glass
Examen White Enamel at 0.10 mL
Inkluderar 1.5 mm bore PTFE key stopcock
Typ Automatisk Buret
Certifikat och efterlevnad ISO 385 and DIN 12700