Läs mer
Borosilikatglas automatisk byrett
Produktkod. 12892094
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Typ:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach rand
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ unitSize
12892094 10 ml Automatisk buret med Schellbach rand Varje
12872094 25 ml Automatisk Buret Varje
12802104 25 ml Automatisk buret med Schellbach rand Varje
12812104 50 ml Automatisk buret med Schellbach rand Varje
12882094 50 ml Automatisk Buret Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12892094 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3396/02AS
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Med automatisk nollställning
  • Enkel hantering - För att fylla byretten, applicera ett lätt positivt tryck på den nedre sidoarmen - För att nollställa, släpp trycket så att överflödig vätska kan sugas tillbaka in i flaskan
  • Byretter tillverkade av kemiskt resistenta Pyrex™ borosilikatglas
  • Vita emaljgraderingar
  • 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
  • Följande tillbehör säljs separat: Glasreservoar (3297/12) och gummiblåsningskula för klass AS Auto Burets (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas
Examen Vit emalj på 0,02 ml
Inkluderar 1,5 mm borrning PTFE-nyckelstoppkran
Typ Automatisk buret med Schellbach rand
Certifikat och efterlevnad ISO 385 och DIN 12700