Läs mer
Borosilikatglas automatisk byrett
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Typ:
Automatisk Buret
Automatisk buret med Schellbach-rand
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med automatisk nollställning
- Enkel hantering - För att fylla byretten, applicera ett lätt positivt tryck på den nedre sidoarmen - För att nollställa, släpp trycket så att överflödig vätska kan sugas tillbaka in i flaskan
- Byretter tillverkade av kemiskt resistenta Pyrex™ borosilikatglas
- Vita emaljgraderingar
- 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
- Följande tillbehör säljs separat: Glasreservoar (3297/12) och gummiblåsningskula för klass AS Auto Burets (3297/14AS)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Chemically Resistant Pyrex Borosilicate Glass |
| Examen | White Enamel at 0.02 mL |
| Inkluderar | 1.5 mm bore PTFE key stopcock |
| Typ | Automatisk buret med Schellbach-rand |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 385 and DIN 12700 |