Läs mer
Jaytec Glass™ Babcock-flaska av borosilikatglas
Produktkod. 12348955
Change view
Räckvidd:
0 till 30 %
0 till 50 %
0 till 8 %
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
12348955 0 till 8 % Varje
12358955 0 till 50 % Varje
12338955 0 till 30 % Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12348955 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer MP.706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    281.84 SEK / Paket med 1
    Save 65.16 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Babcock-flaskan i borosilikatglas används för att bestämma fetthalten i mejeriprover.
  • Tillverkad i enlighet med BS.755, del 1:1937
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 17.6 mL
Typ Babcock flaska
För användning med (applikation) För att mäta fetthalten i mjölk
Räckvidd 0 till 8 %