Läs mer
Jaytec Glass™ Babcock-flaska av borosilikatglas
Produktkod. p-8010707
Räckvidd:
0 till 30 %
0 till 50 %
0 till 8 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12358955
Brand: Jaytec Glass™ MP.707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Babcock-flaskan i borosilikatglas används för att bestämma fetthalten i mejeriprover.
  • Tillverkad i enlighet med BS.755, del 1:1937
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 9 g
Typ Babcock flaska
För användning med (applikation) För att mäta fetthalten i grädde
Räckvidd 0 till 50 %