Läs mer
JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top Vials, 12 x 32 mm för 11 mm förslutning
Produktkod. 10025520
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Nej
Vitt
Hals stil:
Crimp, standardöppning
Crimp, stor munöppning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt Hals stil unitSize
10025520 Klart Nej Crimp, stor munöppning -
12357059 Bärnsten Vitt Crimp, standardöppning Paket med 100
12347059 Klart Vitt Crimp, standardöppning Paket med 100
12377059 Bärnsten Vitt Crimp, stor munöppning Paket med 100
12367059 Klart Vitt Crimp, stor munöppning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10025520 Leverantör JG Finneran Associates™ Leverantörsnummer 32011LM1232
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Finns i klart eller bärnstensfärgat glas, med en graderad markering och/eller med bred munöppning. JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top Vials, 12 x 32 mm för 11 mm förslutning är gjorda av klar eller bärnsten typ 1 borosilikatglas för användning med poly Crimp™ eller standardkrymptätningar av aluminium.
  • Kompatibel med Poly Crimp™ Tätningar eller standardkrymptätningar av aluminium
  • Välj mellan klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Finns med graderade märkningsfläckar, vilket underlättar fyllning av flaskor till önskad nivå och visning av provvolymer
  • Finns med 40 % större öppning för att förhindra brutna nålar (på grund av ökat målområde)
  • Unik StepVial designen centrerar exakt ett skär med begränsad volym för pålitlig användning med Agilent och andra autosamplare
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Designad för att arbeta i Agilent och andra autosamplare.
Graderad Nej
Hals stil Crimp, stor munöppning
Antal per förpackning 100/Pk.
Förslutningstyp Crimptätning (poly Crimp™ eller standardaluminium)
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm