Learn More
Robu™ Borosilicate Glass Buchner Filter Funnels
Brand:  Robu™ 21253
Additional Details : Weight : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003154
  • 525.00 SEK / Each
Estimated Shipment
11-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
85mm
85mm (OD); 80mm (ID)
3
250 mL
Borosilicate Glass
18mm
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
Buchner filter funnel
65 mm
Videos
Dokumentation