Läs mer
Robu™ Büchner filtertrattar med porositet 4 VitraPOR™ Glasfilterskivor
Produktkod. 10020212
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
4000 mL
Höjd (metrisk):
53 mm
56 mm
65 mm
100 mm
206 mm
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm (OD), 95 mm (ID)
190 mm (OD), 180 mm (ID)
40 mm (OD), 36 mm (ID)
65 mm (OD), 60 mm (ID)
85 mm (OD), 80 mm (ID)
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm
18 mm
22 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10020212
Brand: Robu™ 21124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robu™ Büchner filtertrattar med glasfilterskivor är gjorda av rent borosilikat 3.3-glas och är mycket resistenta mot de flesta kemikalier, inklusive lösningsmedel, syror och alkalier. De VitraPOR™ filterskivan är klassad som porositet 5 (porstorlek: 1 till 1,6μ m, standard: ISO 4793-80).
  • Produkttyp: Büchner Filtertratt
  • Material: Borosilicate 3.3 Glass (kropp), VitraPOR™ Glas (filter)
  • Porositet: Grad 4
  • Porstorlek: 10-16μ m
  • Standard: ISO 4793-80
  • För användning med (applikation): Filtrering
  • För användning med (utrustning): Guko gummipackningar (t.ex. 10430652)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 65 mm (OD), 60 mm (ID)
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Diameter (metrisk) skaft 10 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 56 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 4793-80
För användning med (applikation) Filtrering
Diameter (metrisk) skiva 60 mm
För användning med (utrustning) Guko gummipackningar (t.ex. 10430652)
Porositet 4μ m
Porstorlek 10 till 16μ m
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Produkttyp Buchner tratt