Läs mer
Robu™ Büchner filtertrattar med porositet 3 VitraPOR™ Glasfilterskivor
Produktkod. 10022231
Kapacitet (metrisk):
50 mL
75 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
51 mm
53 mm
56 mm
65 mm
100 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm (OD), 95 mm (ID)
130 mm (OD), 124 mm (ID)
40 mm (OD), 36 mm (ID)
52 mm (OD), 48 mm (ID)
65 mm (OD), 60 mm (ID)
85 mm (OD), 80 mm (ID)
Diameter (metrisk) skaft:
10 mm
18 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10022231
Brand: Robu™ 21123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robu™ Büchner filtertrattar med glasfilterskivor är gjorda av rent borosilikat 3.3-glas och är mycket resistenta mot de flesta kemikalier, inklusive lösningsmedel, syror och alkalier. De VitraPOR™ filterskivan är klassad som porositet 3 (porstorlek: 16 till 40μ m, standard: ISO 4793-80).
  • Produkttyp: Büchner Filtertratt
  • Material: Borosilicate 3.3 Glass (kropp), VitraPOR™ Glas (filter)
  • Porositet: Grad 3
  • Porstorlek: 16-40μ m
  • Standard: ISO 4793-80
  • För användning med (applikation): Filtrering
  • För användning med (utrustning): Guko gummipackningar (t.ex. 10430652)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 65 mm (OD), 60 mm (ID)
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Diameter (metrisk) skaft 10 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 56 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 4793-80
För användning med (applikation) Filtrering
Diameter (metrisk) skiva 65 mm
För användning med (utrustning) Guko gummipackningar (t.ex. 10430652)
Porositet Årskurs 3
Porstorlek 16 till 40μ m
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Produkttyp Buchner tratt