Läs mer
Robu™ Borosilicate Glass Buchner Filter Funnels
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 85mm (OD); 80mm (ID) |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 18mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| För användning med (applikation) | Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis |
| Diameter (metrisk) skiva | 85mm |
| Porstorlek | 3 |
| Produkttyp | Buchner filter funnel |